Learn More
Standard fosfati per cromatografia ionica, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Quantità:
125 ml
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in polietilene
Triple-leached LDPE bottle
Descrizione
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analyte | Concentration |
---|---|
PO&subscript_4;&superscript_minus;&superscript_3; | 1000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Phosphate Standard |
Imballaggio | Triple-leached LDPE bottle |
CAS min. % | 0.1, 99.9 |
Quantità | 500 mL |
CAS max % | 0.1, 99.9 |
Certificato di analisi | With Certificate of Analysis. |
Concentration or Composition Notes | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1000μg/mL |
Solvente o matrice | H2O |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Volatile Organics Mix (High Level)
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- cancerogenicità Categoria 1A
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H331-Tossico se inalato.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: 1,2,3-trichlorobenzene, 1,2,4-trichlorobenzene, hexachlorobuta-1,3-diene
Product intended for laboratory use only