Learn More
Ionomycin (Calcium Salt), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Imballaggio:
Poly Micro Tube
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Descrizione
Ionomycin (Calcium Salt)
- Suitable for use in electrophoretic separations, specifically polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)
- This product is a 40% (w/v) solution of high quality acrylamide
- Free of DNase, RNase, and protease
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ionomycin, Calcium Salt |
| Tipo | Ionomycin Calcium Salt |
| Nota nome | From Streptomyces conglobatus |
| Forma fisica | Solid |
| Punto di fusione | 205°C to 206°C |
| Imballaggio | Poly Micro Tube |
| Colore | White |
| Quantità | 1 mg |
| Intervallo percentuale saggio | ≥98.0 % |
| Peso formulazione | 747.1 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ionomycin, Calcium Salt
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.