Learn More
Brady™ Nastro per stampante a trasferimento termico serie IP™ 6400
Codice prodotto. p-4375905
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BRADY IP Series, BradyPrinter i5100
Dimensions (LxW):
984 ft. x 1.5 in.
984 ft. x 2.36 in.
984 ft. x 3.27 in.
984 ft. x 4.3 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Codice prodotto. 11533854
Marca: Brady™ 110380
High density ribbon with excellent solvent, high heat and super scratch resistance
  • Resin Formulation
  • Black color
Compatible with wide range of printers:
  • IP300, IP600 (F cat.11-878-501)
  • BBP72, BBP81, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Bradyprinter PR Plus, Bradyprinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printers (F cat. 22-500-855)
  • BBP11 (F cat.11-878-521)
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS 2002/95/EC
Descrizione Black 6400 Series Thermal Transfer Printer Ribbon - Brady IP Printer Enabled
Tipo di adesivo Non-adhesive
Colore Black
Finitura Gloss
Formato Label
Materiale Resin
Printable Sides Ink-side out
Print Technology None
Product Type Thermal Transfer Printer Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) BRADY IP Series, BradyPrinter i5100
Quantità 1 Ea.
Spessore (sistema imperiale) 0.00018 in.
Spessore (sistema metrico) 0.0045 mm
Dimensions (LxW) 984 ft. x 3.27 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 984 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 300 m
Larghezza (sistema imperiale) 3.27 in.
Larghezza (sistema metrico) 83 mm
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) 2.54 cm
Alternate Part Number IP-R6402