Learn More
Ismatec™ IPC Standard-Speed Digital Peristaltic Pump with Click-'N-Go Cartridges
Smooth, accurate, easy-to-use, variable-speed, multi-channel pump.
Marca:  Ismatec™ ISM931C
Codice prodotto. 11937825
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Planetary drive for less pulsation and longer tubing life
  • Smooth rotation and accurate liquid flow provided by eight SS rotors
  • Easy repeatability with four-digit LED
  • Simple to use—automatic occlusion cartridges provide reproducible results
  • Control via keypad, computer, or remote control
Specifica
Specifica
Better than ±1%
Digital Variable Speed
0.4 to 45 rpm
8
9 x 6 x 5 in.
230 VAC
8
0.002 to 44 mL/min.
Click-n-go cartridge and power cord.
2-stop tubing
230 VAC 50/60 Hz