Learn More
Memmert™ IPP Refrigerated Incubator with Peltier Cooling and Twin Display, 32 L, Stainless Steel
Temperature Range: 0°C to 70°C
Marca: Memmert™ IPP30PLUS
3895.00 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 42.00000kg
Descrizione
- Intervallo di temperature compreso tra 0 °C e +70 °C
- 5 formati disponibili con volumi compresi tra 32 e 749 litri
- 2 varianti: SingleDISPLAY e TwinDISPLAY
- Sportello doppio standard per tutti i modelli: prevenzione da contaminazione e cadute di temperatura, unitamente a una perfetta visibilità dei carichi delicati grazie agli ampi sportelli in vetro interni
- Le ventole integrate negli elementi Peltier garantiscono un rapido trasferimento di energia e un'ottima distribuzione della temperatura
Servizi
Three years
Specifica
CE | |
Acciaio inox | |
Tipo tedesco | |
Intervallo di temperature compreso tra 0 °C e +70 °C | |
Display singolo TFT a colori e ad alta definizione | |
2 | |
250 x 400 x 320 mm | |
400 mm | |
320 mm | |
58 kg | |
115/230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
32 l | |
Stainless Steel | |
<70% | |
Refrigerated Incubator | |
Certificato di calibrazione in fabbrica per 10 ° C e 37 °C | |
0.1 °C | |
585 mm | |
707 mm | |
250 mm | |
42 kg | |
230/115 V |