Learn More
Memmert™ Incubatore refrigerato IPP a effetto Peltier con display doppio
Questo incubatore è indicato per l'uso in microbiologia, zoologia, alimenti, cosmetici o applicazioni nell'industria farmaceutica. L'incubatore refrigerato IPP a effetto Peltier con display doppio Memmert™ riscalda e raffredda perfettamente in un unico sistema.
Marca: Memmert™ IPP55plus
3298.00 EUR valido fino al 2024-12-15
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- TwinDISPLAY. Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller with 2 high-definition TFT-color displays
- Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days
- Process time does not start until the set temperature is reached
- German, English, Spanish, French, Polish, Czech, Hungarian language settings
- Three freely selectable temperature values
- Temperature (Celsius or Fahrenheit), program time, time zones, summertime/wintertime
- PRogram stored in case of power failure
- AtmoCONTROL software on a USB stick for programming, managing and transferring programmes via Ethernet interface or USB port
- Visual and acoustic alarm
Specifica
CE | |
Acciaio inox | |
Tipo tedesco | |
Refrigerated Incubator | |
Certificato di calibrazione in fabbrica per 10 ° C e 37 °C | |
0.1 °C | |
585 mm | |
784 mm | |
330 mm | |
51 kg | |
230/115 V |
53 l | |
Textured Stainless Steel, Rear Zinc-plated Steel | |
0°C to 70°C | |
Display doppio TFT a colori e ad alta definizione con touch screen | |
2 | |
L 585 x A 787 mm | |
400 mm | |
400 mm | |
72 kg | |
115/230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |