Learn More
Iridium, AAS standard solution, Specpure™ Ir 1000μg/mL
Codice prodotto. 11319169
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 11319169
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088072.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00011062
Specifica
Materiale o nome chimico Iridium, AAS standard solution
Nota nome Ir 1000μg/mL
Forma fisica Liquid
Concentrazione IrCl3 in 20% HCl
Numero UN UN1789
Quantità 100 mL
Grado Specpure