Learn More
Irinotecan hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Irinotecan hydrochloride ((+)-Irinotecan hydrochloride) is a topoisomerase I inhibitor mainly used to treat colon cancer and rectal cancer.
Marca: Medchem Express HY-16562A
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Irinotecan hydrochloride ((+)-Irinotecan hydrochloride) is a topoisomerase I inhibitor mainly used to treat colon cancer and rectal cancer.Specifica
Irinotecan hydrochloride | |
White | |
C33H39ClN4O6 | |
(+)-Irinotecan hydrochlorideCPT-11 hydrochloride | |
O=C(N1CCC(N2CCCCC2)CC1)OC3=CC=C4N=C5C(CN6C(C(COC([C@@]7(CC)O)=O)=C7C=C65)=O)=C(CC)C4=C3.[H]Cl | |
623.14 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death |
100286-90-6 | |
Research | |
50 mg | |
DMSO : 125 mg/mL (200.60 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (5.34 mM; Need ultrasonic) | |
623.14 | |
98.03% | |
Powder |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Research purposes only