Learn More
Iron-chrome based high temperature gas shift catalyst, HiFUEL∣r W210, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Descrizione
Iron-chrome based high temperature gas shift catalyst is ideal for use in fuel cell and other distributed hydrogen production applications. It is also used for fuel processing applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Iron-chrome based high temperature gas shift catalyst HiFUEL™ W210 |
Colore | Red to Brown |
Quantità | 500 g |
Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
Forma fisica | Pellets |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Iron-chrome based high temperature gas shift catalyst, HiFUEL W217
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1A
- cancerogenicità Categoria 1A
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H332-Nocivo se inalato.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: Chromium (III) oxide, Copper (II) oxide,Chromium (VI) oxide