Learn More
Iron(III) chloride, anhydrous, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11361729
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
1 kg
5 kg
25 kg
1-methyl-2-pyrrolidinone, is useful for spectrophotometry, chromatography and ICP-MS detection. It is useful for the chemical functionalization of graphene sheets by solvothermal reduction of graphene oxide. It is also useful for pharmaceutical and different industrial applications due to its broad solvency and low volatility.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7705-08-0
Formula molecolare Cl3Fe
Molecular Weight (g/mol) 162.20
Numero MDL MFCD00011005
InChI Key RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo Ferric chloride
IUPAC Name iron(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifica
Punti di ebollizione 316°C
Materiale o nome chimico Iron(III) chloride
Punto di fusione 306°C
Nota nome anhydrous
Colore Black
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98%
Informazioni di solubilità Freely soluble in methanol,ethanol,ether,and acetone.
Peso formulazione 162.21
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto Black crystalline
Densità 2.9 g/cm3
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.