Learn More
Iron(III) chloride, anhydrous, 98%
Codice prodotto. 11381729
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
1 kg
5 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
100g
10g
1kg
25kg
5kg
Codice prodotto. 11381729
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012357.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7705-08-0 | Cl3Fe | 162.20 g/mol
1-methyl-2-pyrrolidinone, is useful for spectrophotometry, chromatography and ICP-MS detection. It is useful for the chemical functionalization of graphene sheets by solvothermal reduction of graphene oxide. It is also useful for pharmaceutical and different industrial applications due to its broad solvency and low volatility.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7705-08-0
Formula molecolare Cl3Fe
Molecular Weight (g/mol) 162.20
Numero MDL MFCD00011005
InChI Key RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo Ferric chloride
IUPAC Name iron(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifica
Punti di ebollizione 316°C
Materiale o nome chimico Iron(III) chloride
Punto di fusione 306°C
Nota nome anhydrous
Colore Black
Forma fisica Crystalline
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Informazioni di solubilità Freely soluble in methanol,ethanol,ether,and acetone.
Peso formulazione 162.21
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto Black crystalline
Densità 2.9 g/cm3
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(III) chloride, anhydrous
Signalord
  • Pericolo
Riskkategorier
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Faroangivelser
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Skyddsangivelse
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.