Learn More
Iron(III) chloride hexahydrate, 97+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Bottle
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis acid
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 280.0°C to 285.0°C |
Materiale o nome chimico | Iron(III) chloride hexahydrate |
Punto di fusione | 37.0°C |
Colore | White |
Forma fisica | Crystalline Powder |
Quantità | 5 g |
Intervallo percentuale saggio | 97.0 to 102% (Iodometry) |
Formula lineare | FeCl3·6H2O |
Fieser | 01,390; 02,199; 03,145; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 15,158 |
Indice di Merck | 15,4046 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Iron(III) chloride hexahydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P313-Consultare un medico.