Learn More
Iron(III) ethoxide, 99.6% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051729
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
5058-42-4
C6H15FeO3
191.028
MFCD00078028
JTPUGUWXHGEEHW-UHFFFAOYSA-N
iron iii ethoxide, iron 3+ ethanolate, triethoxyiron iii, ethanolate; iron 3+, acmc-1alnr, iron 3+ tris ethoxide, iron 3+ ion tris ethoxide, iron iii ethoxide trace metals basis 500mg
6452222
ethanolate;iron(3+)
CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Fe+3]
5058-42-4
C6H15FeO3
191.028
MFCD00078028
JTPUGUWXHGEEHW-UHFFFAOYSA-N
iron iii ethoxide, iron 3+ ethanolate, triethoxyiron iii, ethanolate; iron 3+, acmc-1alnr, iron 3+ tris ethoxide, iron 3+ ion tris ethoxide, iron iii ethoxide trace metals basis 500mg
6452222
ethanolate;iron(3+)
CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Fe+3]
Precursor for Sol-Gel processes
Precursor for Sol-Gel processes.Iron(III) ethoxide is used as a precursor for inorganic compound iron oxide. It is used in the preparation of iron-platinum nanoparticles by pyrolysis with platinum(II) acetylacetonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Iron(III) ethoxide
Punto di fusione 120°C
Colore Brown to Gray
Punti di ebollizione 155°C (0.1 mmHg)
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare Fe(OCH2CH3)3
Quantità 0.5 g
Numero UN UN3181
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in anhydrous hexane,alcohols;Miscible with hexane,benzene and ethanol.
Peso formulazione 191.03
Percent Purity 99.6%
Forma fisica Chunks and/or Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(III) ethoxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.