Learn More
Iron(III) isopropoxide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059517
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
14995-22-3
C9H21FeO3
233.109
MFCD00070436
QUHDSMAREWXWFM-UHFFFAOYSA-N
iron 3+ ;propan-2-olate, iron iii i-propoxide, triisopropoxyiron iii, 2-propanol, iron 3+ salt 9ci, iron 3+ ion tris propan-2-olate, iron 3+ tris propan-2-olate, iron iii i-propoxide 99.9+%-fe
11961763
iron(3+);propan-2-olate
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Fe+3]
14995-22-3
C9H21FeO3
233.109
MFCD00070436
QUHDSMAREWXWFM-UHFFFAOYSA-N
iron 3+ ;propan-2-olate, iron iii i-propoxide, triisopropoxyiron iii, 2-propanol, iron 3+ salt 9ci, iron 3+ ion tris propan-2-olate, iron 3+ tris propan-2-olate, iron iii i-propoxide 99.9+%-fe
11961763
iron(3+);propan-2-olate
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Fe+3]
Iron(III) isopropoxide is applied in the field of nano-materials and thin films, engineering and environmental field. It is employed in catalysis and synthesis, energy conversion and storage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Iron (III) isopropoxide
Colore Gray
Imballaggio Ampule
Formula lineare Fe[OCH(CH3)2]3
Quantità 1 g
Numero UN UN3181
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Decomposes in water.
Peso formulazione 233.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid Mass
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(III) isopropoxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.