Learn More
Iron(III) sulfate pentahydrate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
48.84€ - 641.19€
Identificatori chimici
CAS 142906-29-4
Formula molecolare Fe2O12S3·5H2O
Molecular Weight (g/mol) 489.96
Numero MDL MFCD00149714
InChI Key YHGPYBQVSJBGHH-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo unii-3hws7hf5xd, 3hws7hf5xd, iron iii sulfate pentahydrate, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate 9ci, acmc-20n1we, ferric sulfate pentahydrate, iron iii sulphate pentahydrate, 2fe.3so4.5h2o, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate
PubChem CID 23443659
IUPAC Name iron(3+);trisulfate;pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10306741
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
345230050
5 g Glass Bottle
48.84€
5g
10522354
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
345231000
100 g Flacone in plastica
56.58€
100g
10460863
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
345235000
500 g Plastic bottle
118.59€
500g
13418528
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
345230051
5 kg Plastic Drum
641.19€
5kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
142906-29-4
489.96
YHGPYBQVSJBGHH-UHFFFAOYSA-H
23443659
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3]
Fe2O12S3·5H2O
MFCD00149714
unii-3hws7hf5xd, 3hws7hf5xd, iron iii sulfate pentahydrate, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate 9ci, acmc-20n1we, ferric sulfate pentahydrate, iron iii sulphate pentahydrate, 2fe.3so4.5h2o, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate
iron(3+);trisulfate;pentahydrate
Specifica
Iron(III) sulfate pentahydrate
Beige-Yellow to White
97%
Fe2(SO4)3·5H2O
unii-3hws7hf5xd, 3hws7hf5xd, iron iii sulfate pentahydrate, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate 9ci, acmc-20n1we, ferric sulfate pentahydrate, iron iii sulphate pentahydrate, 2fe.3so4.5h2o, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate
YHGPYBQVSJBGHH-UHFFFAOYSA-H
iron(3+);trisulfate;pentahydrate
23443659
97%
142906-29-4
Crystalline or Granular Powder
Fe2O12S3·5H2O
MFCD00149714
Solubility in water: soluble
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3]
489.96
489.96
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May be corrosive to metals.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Take off contaminated clothing and wash before reuse.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Con
GHS Signal Word: Danger
Identificativo prodotto
  • Iron(III)sulfate pentahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.