Learn More
Iron Solution for ICP, 1g/L, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12986184
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Concentrazione 1g/L
Quantità 100 mL
La soluzione contiene HNO3
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ICP Standard Solution Iron (Fe) 1000mg/l in HNO
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: iron trinitrate, nitric acid