Learn More
Bochem™ Spazzole con filo di ferro
Con setole naturali
Marca: Bochem™ 12319
4.06 EUR valido fino al 2024-08-30
Usa il codice promo "21715" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03600kg
Descrizione
- Iron wire, zincked
- Natural bristles
- For test tubes and flasks
Specifica
Spazzola per beuta | |
420 mm | |
1 ciascuno |
Beute | |
140 mm |