Learn More
Contec™ Irradiated Bucket Bag Liners
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Contec™ Irradiated Bucket Bag Liners are for use with Contec™ 15 L polypropylene buckets.
Marca:  Contec™ BKTBAG2
213.99 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16645514
  • 333.00€ / pezzi 60
Spedizione stimata: 01-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Protect buckets and disinfectant solutions by reducing the opportunity for cross contamination
  • Intended for single use
  • Provide users with no access to autoclaves the ability to keep solutions sterile
Specifica
Specifica
Bucket Liner
Not Autoclavable
Single-use
Contec 15 L Polypropylene Bucket
Sterile
Polyethylene
3.9 gal
Cleaning and disinfecting
3/Bag, 20 Bags/Cs.