Learn More
Micronova™ Irradiated Cleanroom Vinyl Tape
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
An irradiated vinyl tape with low particulate and bio-burden counts for use in critical and aseptic cleanroom applications
201.00€ - 834.00€
Specifica
Tipo di adesivo | Rubber |
---|---|
Materiale | Vinyl |
Sterilità | Sterile |
Lunghezza (sistema imperiale) | 36 yd. |
Lunghezza (sistema metrico) | 33 m |
Produktcode | Marke | Colore | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Colore | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16275162
|
Micronova™
EGVFP-2WHIR |
White | 33 m x 12.8 mm (36 yd. x 0.5 in.) | ||||||
16235162
|
Micronova™
EGVFP-12WHIRM |
White | 33 m x 12.7 mm (36 yd. x 0.5 in.) | ||||||
16255162
![]() |
Micronova™
EGVFP-1WHIR |
White | 33 m x 25.4 mm (36 yd. x 1 in.) |
834.00€
pezzi 36 |
Spedizione stimata: 14-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16295162
|
Micronova™
EGVFP-34WHIRM |
White | 33 m x 19.05 mm (36 yd. x 0.75 in.) |
356.00€
pezzi 16 |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16225162
|
Micronova™
EGVFP-12TRIRM |
Transparent | 33 m x 12.7 mm (36 yd. x 0.5 in.) | ||||||
16285162
|
Micronova™
EGVFP-34TRIRM |
Transparent | 33 m x 19.05 mm (36 yd. x 0.75 in.) | ||||||
16245162
|
Micronova™
EGVFP-1TRIR |
Transparent | 33 m x 25.4 mm (36 yd. x 1 in.) | ||||||
16265162
|
Micronova™
EGVFP-2TRIR |
Transparent | 33 m x 50.8 mm (36 yd. x 2 in.) | ||||||
Beschreibung
Spezifikation
Rubber | |
Sterile | |
33 m |
Vinyl | |
36 yd. |