Learn More
Micronova™ Hazard Bags
Low density, LDPE hazard bags are designed for containing biomedical and hazardous waste in aseptic and controlled environments.
222.00€ - 281.00€
Specifica
Descrizione | Five folded liners per double bag |
---|---|
Quantità | 50/Cs. |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Spessore | 0.050 mm |
Materiale | LDPE |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
30090458
|
Micronova™
BL2-24YEIRBB |
Yellow | 61 L | Sterile |
222.00€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13172360
|
Micronova™
BL2-25REIRBB |
Red | 60 L | Sterile |
254.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 13-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15591745
|
Micronova™
BL2-32YEIRBB |
Yellow | 114 L | Sterile |
281.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 13-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Micronova Hazard Bags are constructed from FDA compliant, low density, red or yellow polyethylene and can be used with the BLSSH series Micronova BinLiner Stands. The Biohazard bags are designed for containment and disposal of biomedical waste and the Hazardous Material bags are designed for segregation and disposal of hazardous waste
- Low density polyethylene Hazard bags
- Red or Yellow Biohazard and Hazardous Material bags
- Biohazard bags are clearly marked with a Biohazard symbol in black ink
- Hazardous material bags are labeled for waste segregation in the US
- The 32YE liners work with the BLSSH-1515 BinLiner Stand
- The 24YE and 25RE work with the BLSSH-168 BinLiner Stand
- Smaller bags with a star bottom are ideal for round containers
- Larger bags are flat sealed
- Good compatibility with common cleaners
- Gamma irradiated liners are sterile for aseptic areas
Specifica
Five folded liners per double bag | |
Not Autoclavable | |
LDPE |
50/Cs. | |
0.050 mm |