Learn More
Micronova™ Irradiated Sharpie Fine Point Marker
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12837053 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Red
Lunghezza (sistema imperiale):
6 in.
7 in.
Imballaggio:
Individually bagged, 4 per double bag, 12 per third bag (case pack)
Individually double bagged, 12 per outer bag (case pack)
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 12837053
Marca: Micronova™ PEN20IR
Edge
Irradiated, fine point permanent marker with fade and water resistant, quick drying, non-toxic ink for use in aseptic environments. Available capped or retractable styles.
Fade and water resistant ink
Micronova Irradiated Sharpie Fine Point Marker is the original pen style, industry standard permanent marker. This cleanroom sharpie marks permanently on most surfaces with quick drying, non-toxic, alcohol based ink that is fade and water resistant to further extend multiple project uses.
  • Fine point sharpie marker
  • Marks permanently on most surfaces
  • Writes on cold or wet surfaces, plastic bags and disposable lab-ware
  • Nontoxic, permanent, quick drying, alcohol-based ink
  • Fade and water resistant
  • Available capped or retractable styles, red, blue or black inks
  • Gamma irradiated for Aseptic ISO 5 and other clean production areas
Specifica
Materiale HDPE
Rigata No
Colore Black
Colore coperchio Black
Materiale coperchio HDPE
Dimensioni (L x P x A) 6 x 0.5 x 0.5 in. (15.24 x 1.27 x 1.27 cm)
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 1.27 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 1.27 cm
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation Processing; Certificate of Conformance
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 1.27 cm
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Rapida asciugatura sulla maggior parte delle superfici
Include Cap
Imballaggio Individually bagged, 4 per double bag, 12 per third bag (case pack)
Product Type Pennarello per camere bianche
Quantità 12/Pk.
Size 8 x 8 x 8 in.
Sterilità Sterile
Stile punta 1.0 mm Fine Point