Learn More
Micronova™ Irradiated Vinyl Cleanroom Tape
This irradiated vinyl cleanroom tape, with rubber, clean-peel adhesive, is extremely conformable and ideal for media preparation, batching, color-coding and packaging in critical and aseptic processing applications.
292.74€ - 1445.00€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12833582
|
Micronova™
CR100-1LBIR |
Light Blue | 33 m x 25.4 mm (36 yd. x 1 in.) |
940.00€
pezzi 36 |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17808359
|
Micronova™
CR10034TRIRM |
Transparent | 33 m x 19.05 mm (36 yd. x 0.75 in.) |
320.01€
pezzi 16 |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17103915
|
Micronova™
CR100-12WHIRM |
White | 33 m x 12.7 mm (36 yd. x 0.5 in.) |
645.98€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12743376
|
Micronova™
CR100-34WHIR |
Bianco | 36 iarde x 0.75 pollici |
1445.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12853542
|
Micronova™
CR100-1WHIR |
White | 33 m x 25.4 mm (36 yd. x 1 in.) |
1150.00€
pezzi 36 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12883542
|
Micronova™
CR100-2WHIR |
White | 33 m x 50.8 mm (36 yd. x 2 in.) |
850.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15388690
|
Micronova™
CR10034TRIRS |
Transparent | 33 m x 19 mm (36 yd. x 0.75 in.) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Beschreibung
Used for media preparation, batching, color coding and packaging
The Micronova Irradiated Vinyl Cleanroom Tape is designed to limit particulate and bio-burden counts in critical and aseptic processing applications. This extremely conformable tape is ideal for sealing curved and irregular surfaces and the synthetic rubber adhesive ensures clean peel from wafer cartridges and most cleanroom work surfaces.
- Irradiated, ultra processed, pressure-sensitive vinyl tape
- Low particulate and bio-burden counts
- Synthetic rubber adhesive, ensures clean peel from most surfaces
- Extremely conformable; tapes and seals curved and irregular surfaces
- Ideal for batching, color coding, packaging, etc. in aseptic areas
- Excellent for clean construction areas
- Can be written on with cleanroom pen
- Cleanroom processed and wound on a plastic core
- Supplied with full certification of irradiation and lot traceability
- Individually double bagged
- Available in Transparent, White and Light Blue
- Available in 1/2, 3/4, 1 and 2-inch of widths
- Roll length: 33 m (36 yd.)