Learn More
Miele Professional™ Boccola di lavaggio
Boccola di lavaggio E 336 per il supporto ottimale di pipette/strumenti MIC nei carrelli a iniezione
Marca:  Miele Professional™ 3809390
52.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10009420
  • 56.40€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Si possono disporre pipette lunghe max. 445 mm
  • In plastica, avvitabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Irrigation Sleeve
E 336
121 mm
1 Each
Titolo del prodotto
Miele Professional™ Boccola di lavaggio > Length: 121mm