Learn More
Brady™ ISO 7010 Sign - Evacuation assembly point
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
400 mm
Larghezza (sistema metrico):
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC E007-400x400-PP-CRD/1 |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
| Altezza (sistema metrico) | 400 mm |
| Spessore | 1.501 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 400 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 120°C |
| Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |
| Forma | Square |
| Vedi altri risultati |