Learn More
Iso-Amyl Alcohol, Extra Pure, SLR, for Determination Of Fat In Milk, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10409360 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
500 mL
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Plastic Coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10409360
Marca: Fisher Chemical A/7000/08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Iso-Amyl Alcohol, Extra Pure, SLR, for Determination Of Fat In Milk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-51-3
Numero MDL 2934
Specifica
Punto di fusione -117°C
pH 6.5
Punti di ebollizione 130°C
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C5H12O
Quantità 500 mL
Densità vapore 3.04
Peso formulazione 88.15g/mol
Pressione del vapore 4 hPa at 20°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • iso-Amyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.