Learn More
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - Luce lampeggiante allarme antincendio
Per indicare un dispositivo che lampeggia al fine di segnalare l’azionamento dell’allarme antincendio
29.25€ - 53.10€
Specifica
Finitura Gloss
Materiale PVC
Quantità 1 Sign
Tipo di montaggio Surface Mount
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, Safety Identification
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Certificazione/Conformità Dimensioni (L x P) Materiale Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Certificazione/Conformità Dimensioni (L x P) Materiale Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
17861765
Vedere i documenti
Brady™
311226
Class B 151 x 151 mm PVC L-shaped
29.25€
Pezzo
Spedizione stimata: 31-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17831795
Vedere i documenti
Brady™
311227
Class B 151 x 151 mm PVC V-shaped
35.45€
Pezzo
Spedizione stimata: 31-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17821795
Vedere i documenti
Brady™
311228
Class C 151 x 151 mm PVC L-shaped
43.80€
Pezzo
Spedizione stimata: 31-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17841765
Vedere i documenti
Brady™
311229
Class C 151 x 151 mm PVC V-shaped
53.10€
Pezzo
Spedizione stimata: 31-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Per indicare un dispositivo che lampeggia al fine di segnalare l’azionamento dell’allarme antincendio
Specifica
Specifica
Gloss
1 Sign
Facility Identification, Safety Identification
5.94 in.
-40°F to +150°F
151 x 151 mm
Safety Sign
PVC
Surface Mount
5.94 in.
-40°C to +66°C
Universal
Fire Alarm Flashing Light
Photoluminescent on Red