Learn More
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - Attenzione Materiale radioattivo o radiazioni ionizzanti
Safety sign for hazard identification.
84.20€
Specifica
Finitura | Gloss |
---|---|
Materiale | Laminated Polyester |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Forma | Triangular |
Colore | Black on Yellow |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15590623
|
Brady™
826758 |
22 x 23 mm |
84.20€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Segnaletica conforme a ISO 7010
Specifica
Gloss | |
Permanent Acrylic | |
Black on Yellow |
Laminated Polyester | |
Triangular |