Learn More
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - Attenzione: campo magnetico
Safety sign for hazard identification.
Marca: Brady™ 827203
8.17 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Segnaletica conforme a ISO 7010
Specifica
Gloss | |
Permanent Acrylic | |
22 x 25 mm |
Laminated Polyester | |
Triangular | |
Black on Yellow |