Learn More
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - È obbligatorio l’uso del camice
Per indicare che è necessario indossare un camice
3.30€ - 33.45€
Specifica
Quantità | 1 Sign |
---|---|
Tipo di montaggio | Surface Mount |
Da utilizzare con (applicazione) | Facility Identification, Safety Identification |
Forma | Round |
Lingue | Universal |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Lingue | Materiale | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Lingue | Materiale | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17861775
|
Brady™
311364 |
5 x 5 cm | Universal | Polyester | Round |
5.05€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17871775
|
Brady™
311365 |
10 x 10 cm | Universal | Polyester | Round |
3.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17841695
|
Brady™
311369 |
10 x 10 cm | Universal | Polypropylene | Round |
7.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17881775
|
Brady™
311366 |
15 x 15 cm | Universal | Polyester | Round |
3.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17861745
|
Brady™
311370 |
15 x 15 cm | Universal | Polypropylene | Round |
9.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17821725
|
Brady™
311367 |
20 x 20 cm | Universal | Polyester | Round |
4.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17861785
|
Brady™
311371 |
20 x 20 cm | Universal | Polypropylene | Round |
13.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17891695
|
Brady™
311368 |
31.5 x 31.5 cm | Universal | Polyester | Round |
7.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17851745
|
Brady™
311372 |
31.5 x 31.5 cm | Universal | Polypropylene | Round |
33.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Per indicare che è necessario indossare un camice
Specifica
1 Sign | |
Facility Identification, Safety Identification | |
Universal | |
Safety Sign |
Surface Mount | |
Round | |
Wear Laboratory Coat | |
White on Blue |