Learn More
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - Luce lampeggiante allarme antincendio
Per indicare un dispositivo che lampeggia al fine di segnalare l’azionamento dell’allarme antincendio
Marca:  Brady™ 311214
Codice prodotto. 17861695
  • 4.95€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Per indicare un dispositivo che lampeggia al fine di segnalare l’azionamento dell’allarme antincendio
Specifica
Specifica
Class B
Polyester
Permanent
Facility Identification, Safety Identification
3.94 in.
Square
Universal
Fire Alarm Flashing Light
Photoluminescent on Red
F/F018/NT/PE-PHOLUMB-100X100-1
1 Sign
Surface Mount
3.94 in.
-40°C to +66°C
-40°F to +150°F
100 x 100 mm
Safety Sign