Learn More
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - Luce lampeggiante allarme antincendio
Per indicare un dispositivo che lampeggia al fine di segnalare l’azionamento dell’allarme antincendio
Marca: Brady™ 311202
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Per indicare un dispositivo che lampeggia al fine di segnalare l’azionamento dell’allarme antincendio
Specifica
F/F018/NT/PE-250X250-1 | |
Polyester | |
Permanent | |
Facility Identification, Safety Identification | |
9.84 in. | |
Square | |
Universal | |
Fire Alarm Flashing Light | |
White on Red |
Gloss | |
1 Sign | |
Surface Mount | |
9.84 in. | |
-40°C to +110°C | |
-40°F to +230°F | |
250 x 250 mm | |
Safety Sign |