Learn More
Alla France™ Idrometro standard ISO
Codice prodotto. 11733443
Click to view available options
Densità (sistema metrico):
Da 0,130 a 0,140 g/ml
Da 0,900 a 0,100 g/ml
Da 1000 a 1050 g/l
Da 1000 a 1100 g/l
Da 1100 a 1150 g/l
Da 1100 a 1200 g/l
Da 1200 a 1300 g/l
Da 950 a 1000 g/l
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
270 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11733443
Marca: Alla France™ 3500MC110/20/Mqp
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these hydrometers for a variety of applications. Alla France™ ISO Standard Hydrometer feature a benchmark engraved on the stem to show any displacement of the scale.
  • Density Hydrometers (g/mL)
  • ISO, BS, DIN, NF... MRA Traceable
  • General Purpose at 20°C
  • The scale of the hydrometer is fully marked with all the reference norms, the calibration temperature, the surface tension, the individual number of the instrument, the serial number and the ALLA FRANCE logo
  • Reading below meniscus.
  • Systematically delivered with a Traceability and Conformity Certificate.
  • On request, can be supplied with "EU" Traceable Calibration Certificate or "EO" Official Calibration Certificate
Calibrated according to the following surface tensions:
  • from 0.600 to 1.000 g/mL= 16 at 35 mN/m (low tension)
  • from 1.000 to 1.300 g/mL= 55 mN/m (medium tension)
  • from 1.300 to 2.000 g/mL= 75 mN/m (high tension)
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Tipo Idrometro standard ISO
Lunghezza (sistema metrico) 270 mm
Densità (sistema metrico) Da 1100 a 1150 g/l
Intervallo di gravità specifica 1100 to 1150 g/L