Learn More
Gilson™ Iso-Versinic™ Extension Tubing
For high chemical resistance applications
Marca: Gilson™ F117748
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Iso-Versinic™
Specifica
Autoclavable | |
Iso-Versinic | |
For MF1 and MF4 Pump Heads | |
1 Each | |
70mL/min. | |
Black |
4 mm | |
300 cm | |
-20°C | |
Acids | |
Impermeable to most gases | |
Extension Pump Tubing |