Learn More
DuPont™ Cuffia ampia sterile con fascia elastica in Tyvek™ IsoClean™
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
:
Size: Universal
Descrizione
- Sottoposta a trattamenti di pulizia e sterilizzata con irradiazione gamma.
- Fascia elastica.
- Misura unica
- Disponibile solo in bianco
Specifica
Specifica
| Product Type | Cuffia per capelli |
| Size | Universale |
| Materiale | Flashspun HDPE |
| Colore | Bianco |
| Monouso | Sì |
| Modello | D15466053 |
| Sterilità | Sterili |
| Certificazione/Conformità | ISO 11137-1, DPI categoria 1 |
| Tipo di imballaggio | In confezione singola |
| Quantità | 250/conf. |
| Vedi altri risultati |
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.