Learn More
DuPont™ Abito in Tyvek™ IsoClean™ con collo con bordatura
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Media
Grande
X-Large
2X-Large
3 X-Large
Descrizione
- Disponibile nelle misure da S a XXXL.
- Sottoposta a trattamenti di pulizia e sterilizzata con irradiazione gamma.
- Cuciture interne con bordatura.
- Elastici integrati ai polsi.
- Chiusura anteriore con bottoni automatici per facilitare la vestizione e la svestizione.
Specifica
Specifica
Product Type | Abito |
Size | Small |
Materiale | Tyvek |
Colore | Bianco |
Tipo di chiusura | Chiusura anteriore con bottoni automatici |
Stile polso | Elastici integrati ai polsi |
Monouso | Sì |
Sterilità | Sterili |
Tipo di colletto | Con bordatura |
Tipo di giuntura | Cuciture interne con bordatura |
Vedi altri risultati |
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.
Titolo del prodotto
DuPont™ Abito in Tyvek™ IsoClean™ con collo con bordatura >