Learn More
DuPont™ Copristivali sterili in Tyvek™ IsoClean™
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Length (Metric): 45 cm
Descrizione
- Manica lunga 45 cm
- Cuciture con bordatura
- Elastici al polso e al bicipite
- Sottoposto a trattamenti di pulizia e sterilizzato con irradiazione gamma
- Bianco, misura unica
Specifica
Specifica
Size | Universale |
Struttura | HDPE con tecnologia flash spun |
Product Type | Manica |
Materiale | HDPE |
Colore | Bianco |
Sterilità | Sterili |
Monouso | Sì |
Tipo di giuntura | Con bordo |
Stile polso | Elastico |
Modello | D15466036 |
Vedi altri risultati |
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.
Titolo del prodotto
DuPont™ Copristivali sterili in Tyvek™ IsoClean™ >