Learn More
Isohexane, for pesticide residue analysis, contains <5% n-Hexane, Thermo Scientific Chemicals
64.02€ - 112.56€
Identificatori chimici
CAS | 73513-42-5 |
---|---|
Formula molecolare | C6H14 |
Molecular Weight (g/mol) | 86.18 |
Numero MDL | MFCD00009406 |
InChI Key | AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane |
PubChem CID | 7892 |
IUPAC Name | 2-methylpentane |
SMILES | CCCC(C)C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15781809
|
Thermo Scientific Acros
383820010 |
1 L | Glass Bottle |
64.02€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13161944
|
Thermo Scientific Acros
383820025 |
2.5 L | Glass Bottle |
112.56€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For residue analysisIdentificatori chimici
73513-42-5 | |
86.18 | |
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N | |
7892 | |
CCCC(C)C |
C6H14 | |
MFCD00009406 | |
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane | |
2-methylpentane |
Specifica
Isohexane | |
73513-42-5 | |
0.6600g/mL | |
−23°C | |
CH3CH2CH2CH(CH3)2 | |
MFCD00009406 | |
0.66 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol | |
CCCC(C)C | |
86.18 | |
86.18 | |
Liquid |
for residue and pesticides analysis, >5% n-Hexane | |
-154.0°C | |
60.0°C | |
C6H14 | |
1.3700 to 1.3720 | |
2ppm max. | |
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane | |
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N | |
2-methylpentane | |
7892 | |
For pesticide residue analysis |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes skin irritation.
May cause drowsiness or dizziness.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Highly flammable liquid and vapour.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Do NOT induce vomiting.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a
GHS Signal Word: Danger
- Isohexane
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.