Learn More
Thermo Scientific™ Isolator Wrap Sterile Contact Sabouraud Dextrose 5.6 Agar Plates with Lecithin & Polysorbate 80 - Room Temperature
Thermo Scientific™ Remel Isolator Wrap Sterile Sabauroud Dextrose Agar Contact Plate with Lecithin & Polysorbate 80 is used for the cultivation of yeasts and fungi.
Marca:  Thermo Scientific™ R111825RT
109.23 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17782608
  • 102.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Settling pink plates (single bag and double bag) are VHP resistant manufactured in a clean room environment. This provides the highest level of sterility assurance with no compromise of growth characteristics.
  • Each lot is tested to ensure consistent, reproducible results.
  • Storage Condition: 2 to 25°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
20°C to 25°C, Room Temperature
Contact Plate
10/Pk.
Sabouraud Dextrose Agar
RABS, Isolators and Cleanrooms
85 mm