Learn More
Isopentyl 3-(methylthio)propionate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11465996
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93762-35-7
Formula molecolare CH3SCH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
Numero MDL MFCD00053101
Sinonimo isopentyl 3-methylthio propionate, isoamyl 3-methylthio propionate, 3-methylbutyl 3-methylsulfanyl propanoate, 3-methylbutyl 3-methylthio propanoate, 3-methylbutyl 3-methylthio propionate
Specifica
Materiale o nome chimico Isopentyl 3-(methylthio)propionate
Densità 0.976
Punti di ebollizione 222°C
Punto d'infiammabilità 115°C (239°F)
Indice di rifrazione 1.4585
Quantità 5 g
Beilstein 7914388
Peso formulazione 190.31
Percent Purity 98%