Learn More
Merck Isopore™ Membrane Filters, 10 μm
Use for analyses of airborne contaminants and other particles using optical or electron microscopy. Isopore™ Polycarbonate Membrane Filters have a smooth, glass-like surface for clearer sample observation. Available in a variety of pore sizes/flow rates, diameters and colors.
145.00€ - 810.00€
Specifica
Autoclavabile
Colore Bianco
Tipo di filtro Screen Filter
Materiale Policarbonato (PC)
Dimensione del poro 10 μm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10627321
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
TCTP01300
13 mm
145.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10517492
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
TCTP02500
25 mm
293.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10627511
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
TCTP04700
47 mm
481.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10005391
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
TCTP14250
142 mm
810.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use for analyses of airborne contaminants and other particles using optical or electron microscopy. Isopore™ Polycarbonate Membrane Filters have a smooth, glass-like surface for clearer sample observation. Available in a variety of pore sizes/flow rates, diameters and colors.
The Isopore™ membrane is a polycarbonate, track-etched screen filter recommended for all analyses in which the sample is viewed on the surface of the membrane. Isopore™ membrane offers distinct advantages for the analysis of airborne contaminants and other particles using optical or electron microscopy. The Isopore™ membrane is composed of polycarbonate film, which has a smooth, glass-like surface for clearer sample observation. The unique manufacturing process of the membrane ensures a precise pore diameter and a consistent pore size for accurate separation of samples by size. Matched-weight filters are not usually required because of low, constant tar and ash weights.
Features & Benefits:
•Membrane structure retains particles on the surface, simplifying counting and analysis
•Isopore™ membranes do not stain, resulting in low background interference
•Non-hygroscopic, allowing for rapid drying and reduced sample analysis time
•Translucent material does not require clearing for transmitted light microscopy; also available in brown variety
Applications:
Air Monitoring, Epifluorescent Microscopy, Chemotaxis Assays
Specifica
Specifica
Screen Filter
10 μm
250.0 ml/min./cm quadrati
69.0 l/min./cm quadrati
Filter Membranes
Bianco
Policarbonato (PC)
Non-sterile
Analisi dell'aria; biologia cellulare; colture cellulari; saggi biologici; citologia; analisi ambientale; epifluorescenza.
Idrofilo
Hydrophilic