Learn More
Isoprene, 98%, stabilized
Codice prodotto. 10448850 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
missing translation for 'unitSize'
100mL
1L
2.50L
500mL
Product Code. 10448850
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 122671000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 78-79-5 | C5H8 | 68.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-79-5, 98-29-3
Formula molecolare C5H8
Molecular Weight (g/mol) 68.11
Numero MDL MFCD00008600
InChI Key RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isoprene, 2-methyl-1,3-butadiene, isopentadiene, 2-methylbutadiene, 1,3-butadiene, 2-methyl, 2-methyldivinyl, beta-methylbivinyl, isopreno, isoterpene, isopren
PubChem CID 6557
ChEBI CHEBI:35194
IUPAC Name 2-methylbuta-1,3-diene
SMILES CC(=C)C=C
Specifications
Materiale o nome chimico Isoprene
Punto di fusione -146.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.6800g/mL
Punti di ebollizione 34.0°C
Punto d'infiammabilità −48°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHC(CH3)=CH2
Indice di rifrazione 1.4205 to 1.4225
Quantità 100 mL
Beilstein 01, 252
Fieser 13,196
Indice di Merck 15, 5247
Gravità specifica 0.68
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.7g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and acetone,oils/fat
Stabilizzatore 100 to 250ppm 4-tert-butylcatechol
Viscosità 0.225 mPa.s (15°C)
Peso formulazione 68.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Isoprene, stabilized
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Hazard Statement
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-methyl-1,3-Butadiene