Learn More
Isoprene monoxide, 95%
Codice prodotto. 11349715
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11349715
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19768.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1838-94-4 | C5H8O | 84.118 g/mol
Isoprene monoxide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Isoprene monoxide is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with oxidizing agents. Recommended storage temperature is 2 - 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1838-94-4
Formula molecolare C5H8O
Molecular Weight (g/mol) 84.118
Numero MDL MFCD00075225
InChI Key FVCDMHWSPLRYAB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-2-vinyloxirane, isoprene monoxide, ccris 5685, 3,4-epoxy-3-methyl-1-butene, 2-methyl-2-vinyl-oxirane, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl-, 2r, acmc-20m5m5, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl, 4,4,4-3fmet-1-2-furyl-1,3-butandione
PubChem CID 92166
IUPAC Name 2-ethenyl-2-methyloxirane
SMILES CC1(CO1)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Isoprene monoxide
Densità 0.857
Punti di ebollizione 79°C to 81°C
Punto d'infiammabilità −8°C (17°F)
Odore Recognizable
Indice di rifrazione 1.416
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Beilstein 104216
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 84.12
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isoprene monoxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Methyl-2-vinyloxirane