Learn More
Isopropanol, 99.5+%, extra pure
Codice prodotto. 10111733 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10L
2.50L
25L
Codice prodotto. 10111733
Marca: Thermo Scientific Acros 389710025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.096
Numero MDL MFCD00011674
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropanol
Punto di fusione -89.5°C
Densità 0.7850g/mL
Punti di ebollizione 81.0°C to 83.0°C
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 12°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3760 to 1.3780
Intervallo percentuale saggio 99.5+%
Gravità specifica 0.785
Formula lineare (CH3)2CHOH
Viscosità 2.27 mPa.s (20°C)
Acqua 0.2% max.
Indice di Merck 15, 5254
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
Peso formulazione 60.1
Percent Purity ≥99.5%
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.