Learn More
Isopropanol, 99.6%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737859
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
67-63-0
C3H8O
60.096
MFCD00011674
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
propan-2-ol
CC(C)O
67-63-0
C3H8O
60.096
MFCD00011674
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
propan-2-ol
CC(C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Isopropanol
Densità 0.7850g/mL
Quantità 500 mL
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Intervallo percentuale saggio 99.6%
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Formula lineare (CH3)2CHOH
Pressione del vapore Vapor Pressure: 43mmHg at 20°C
Beilstein 01, 360
Acqua 0.2% max. (K.F.)
Fieser 13,108
Indice di Merck 15, 5254
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
Peso formulazione 60.1
Percent Purity ≥99.5%
Grado ACS Reagent
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.