Learn More
Isopropanol, for HPLC, Fisher Chemical™
Catalog Number p-8015141
54.38 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Plastic-coated Glass Bottle
67-63-0
C3H8O
60.096
11674
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
propan-2-ol
CC(C)O
67-63-0
C3H8O
60.096
11674
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
propan-2-ol
CC(C)O
C3H8O, CAS Number-67-63-0, avantine, dimethylcarbinol, 2-propanol, alkolave, 2-hydroxypropane, hartosol, isopropanol, sec-propyl alcohol, isopropyl alcohol, petrohol, 2.5L, 81 deg.C, CHEBI:17824, Colorless, 60.1g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propan-2-ol, -89.5 deg.C, 11674, 60.096
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 7
Punto di fusione -89.5°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 81°C
Quantità 1 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Pressione del vapore 43mmHg at 20°C
Viscosità 2.27 mPaS at 20°C
Peso formulazione 60.1g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propan-2-ol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.