Learn More
Isopropanol, Optima™LC/MS Grade, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10001314
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Wide Neck Amber Bottle
2-Propanol, >-99.90%, C3H8O, CAS Number-67-63-0, petrohol, isopropyl alcohol, isopropanol, sec-propyl alcohol, dimethylcarbinol, 2-hydroxypropane, hartosol, 2-propanol, alkolave, avantine, 4L, Report AU at 254nm, Report AU at 210nm, Report AU at 230nm, Report AU at 220nm
2-Propanol, >-99.90%, C3H8O, CAS Number-67-63-0, petrohol, isopropyl alcohol, isopropanol, sec-propyl alcohol, dimethylcarbinol, 2-hydroxypropane, hartosol, 2-propanol, alkolave, avantine, 4L, Report AU at 254nm, Report AU at 210nm, Report AU at 230nm, Report AU at 220nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.096
Numero MDL 11674
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propanol
pH 7
Punto di fusione -89.5°C
Absorbance Report AU at 210nm, Report AU at 220nm, Report AU at 230nm, Report AU at 254nm
Colore Colorless
Densità 0.785g/cm³
Punti di ebollizione 81°C
Quantità 4 L
Identificazione Pass Test
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Note sul grado di purezza Also meets ACS specifications
Intervallo percentuale saggio Assay: ≥99.90%
Residuo dopo l'evaporazione 1ppm max.
Formula lineare (CH3)2CHOH
Pressione del vapore 43mmHg at 20°C
Viscosità 2.27 mPaS at 20°C
Acqua 0.05% max.
Indice di Merck 15, 5254
Peso formulazione 60.1
Percent Purity ≥99.90%
Grado OPTIMA™ LC-MS