Learn More
Isopropyl ether, 99+%, extra pure, stabilized with BHT, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10501251
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Glass bottle
Metal drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-20-3, 128-37-0
Numero MDL MFCD00008880
InChI Key ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC Name 2-propan-2-yloxypropane
SMILES CC(C)OC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl ether
Nota nome Stabilized with BHT
Acidità 0.005% max.
Punto di fusione -85.5°C
Densità 0.7200g/mL
Punti di ebollizione 68°C
Punto d'infiammabilità -29°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C6H14O
Formula lineare [(CH3)2CH]2O
Indice di rifrazione 1.3670 to 1.369
Quantità 2.5 L
Numero UN 1159
Beilstein 01, 362
Residuo dopo l'evaporazione 0.01% max.
Indice di Merck 15, 5258
Gravità specifica 0.72
Informazioni di solubilità Solubility in water: 9g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Stabilizzatore 5 to 250ppm BHT
Molecular Weight (g/mol) 102.18
Viscosità 0.38 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 102.18
Pressione del vapore 180mbar at 20°C
Percent Purity 99+%
Grado Extra Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Isopropyl ether
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.