Learn More
Isopropyl ether, for analysis, stabilized
Codice prodotto. 10380284 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 10380284
Marca: Thermo Scientific Acros 390660010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 108-20-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-20-3, 128-37-0
Formula molecolare C6H14O
Molecular Weight (g/mol) 102.18
Numero MDL MFCD00008880
InChI Key ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC Name 2-propan-2-yloxypropane
SMILES CC(C)OC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl ether
Acidità 0.0004 meq/g max.
Punto di fusione -85.5°C
Densità 0.7200g/mL
Punti di ebollizione 68°C
Punto d'infiammabilità -29°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(CH3)2CH]2O
Indice di rifrazione 1.3670 to 1.369
Quantità 1 L
Indice di Merck 15, 5258
Gravità specifica 0.72
Informazioni di solubilità Solubility in water: 9g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Stabilizzatore aprox. 50ppm BHT
Viscosità 0.38 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 102.18
Percent Purity ≥99.0%
Grado Analisi
Forma fisica Liquid