Learn More
Isopropyl nitrate, 98%
Codice prodotto. 15486718
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15486718
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60247.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1712-64-7 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
Isopropyl nitrate is used as a diesel cetane improver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Isopropyl nitrate is used as a diesel cetane improver.
Solubility
Partly miscible in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents, reducing agents, flammable substances, organic materials and metal powders.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1712-64-7
Formula molecolare C3H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 105.093
Numero MDL MFCD00007041
InChI Key GAPFWGOSHOCNBM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropyl nitrate, nitric acid, 1-methylethyl ester, 2-propyl nitrate, nitric acid, isopropyl ester, isopropylnitrate, isopropylester kyseliny dusicne, isopropylester kyseliny dusicne czech, ch3 2chono2, isonite, iso-propylnitrate
PubChem CID 15575
IUPAC Name propan-2-yl nitrate
SMILES CC(C)O[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl nitrate
Densità 1.04
Punti di ebollizione 101°C to 102°C
Punto d'infiammabilità 12°C (54°F)
Formula lineare (CH3)2CHONO2
Indice di rifrazione 1.391
Quantità 1 g
Numero UN UN1222
Beilstein 1701405
Informazioni di solubilità Partly miscible in water.
Peso formulazione 105.09
Percent Purity 98%