Learn More
Isosorbide mononitrate, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200096063
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 16492249
Marca: Medchem Express HYB0642
MedChemExpress Isosorbide mononitrate(Isosorbide-5-mononitrate) is a nitrate-class compound used for angina pectoris; acts by dilating the blood vessels so as to reduce the blood pressure.
Isosorbide mononitrate(Isosorbide-5-mononitrate) is a nitrate-class compound used for angina pectoris
Specifica
Materiale o nome chimico Isosorbide mononitrate
CAS 16051-77-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H9NO6
Quantità 1 g
Sinonimo Isosorbide-5-mononitrate
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (523.18 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (261.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=[N+]([O-])O[C@H]1[C@](OC[C@@H]2O)([H])[C@]2([H])OC1
Molecular Weight (g/mol) 191.14
Peso formulazione 191.14
Percent Purity 99.57%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.